7-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indol-7-carboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632414-1G 632414-5G
SIAL632414-1GEA 59.2 EUR
SIAL632414-1G SIAL632414-5G
7-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
7-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
MDL: MFCD01318152
CAS-Nummer: 1074-88-0