5-Chlor-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlor-2-thiophencarbonsäure, 5-Chlorthiophen-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
633003-25G 633003-5G
SIAL633003-25GEA 43.8 EUR
SIAL633003-25G SIAL633003-5G
5-Chlor-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
Molecular Weight: 162,6 g/mol
MDL: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6