3-Brom-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromthiophen-2-carbonsäure, 3-Brom-2-thiophencarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
633011-25G
633011-5G
SIAL633011-25GEA
111
EUR
SIAL633011-25G
SIAL633011-5G
3-Brom-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-thenoesäure
Formel:
C₅H₃BrO₂S Molecular Weight: 207,05 g/mol |
MDL:
MFCD00052291 CAS-Nummer: 7311-64-0 |