5-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633771-10G
633771-1G
SIAL633771-10GEA
194
EUR
SIAL633771-10G
SIAL633771-1G
5-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Molecular Weight: 127,1 g/mol |
MDL:
MFCD00955655 CAS-Nummer: 42831-50-5 EINECS: 222-289-4 |