5-Isoxazolcarbonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
636231-1G 636231-5G
SIAL636231-1GEA 80.5 EUR
SIAL636231-1G SIAL636231-5G
5-Isoxazolcarbonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Formel: C₄H₂ClNO₂
Molecular Weight: 131,52 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00067868
CAS-Nummer: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II