5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)pyridin-5-amin, 2-(Trifluormethyl)-5-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
640107-1G
640107-5G
SIAL640107-1GEA
72.7
EUR
SIAL640107-1G
SIAL640107-5G
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Molecular Weight: 162,11 g/mol |
MDL:
MFCD01862656 CAS-Nummer: 106877-33-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |