4-Fluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
641375-25G
641375-5G
SIAL641375-25GEA
393
EUR
SIAL641375-25G
SIAL641375-5G
4-Fluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃FO₃ Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79…80 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00191363 CAS-Nummer: 319-03-9 |