2-Chlor-4,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641413-1G
641413-5G
SIAL641413-1GEA
40.6
EUR
SIAL641413-1G
SIAL641413-5G
2-Chlor-4,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4,6-difluoranilin
Formel:
C₆H₄ClF₂N Molecular Weight: 163,55 g/mol |
MDL:
MFCD00142892 CAS-Nummer: 36556-56-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |