3-(2-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643912-25G 643912-5G
SIAL643912-25GEA 144 EUR
SIAL643912-25G SIAL643912-5G
3-(2-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
MDL: MFCD01310791
CAS-Nummer: 15115-58-9