5-Amino-3-phenylisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644978-1G
644978-5G
SIAL644978-1GEA
61.4
EUR
SIAL644978-1G
SIAL644978-5G
5-Amino-3-phenylisoxazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol |
MDL:
MFCD00464114 CAS-Nummer: 4369-55-5 |