1-(4-Fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
646164-1G 646164-5G
SIAL646164-1GEA 26 EUR
SIAL646164-1G SIAL646164-5G
1-(4-Fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Fluorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₅FN₂
Molecular Weight: 194,25 g/mol
MDL: MFCD01075234
CAS-Nummer: 70931-28-1