1-Methyl-3-phenylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
MEFPIP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
648434-1G
648434-5G
SIAL648434-1GEA
33.9
EUR
SIAL648434-1G
SIAL648434-5G
1-Methyl-3-phenylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-phenylpiperazin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD03411603 CAS-Nummer: 5271-27-2 EINECS: 431-180-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |