2-Amino-5-chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlorpyrimidin-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651567-1G
651567-5G
SIAL651567-1GEA
70.2
EUR
SIAL651567-1G
SIAL651567-5G
2-Amino-5-chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol |
MDL:
MFCD00014604 CAS-Nummer: 5428-89-7 EINECS: 226-581-2 |