N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
652571-2L 652571-500ML
SIAL652571-2LEA 439 EUR
SIAL652571-2L SIAL652571-500ML
N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 36
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
MDL: MFCD00009039
CAS-Nummer: 598-56-1
EINECS: 209-940-8