4-Iod-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654108-10G 654108-1G
SIAL654108-10GEA 259 EUR
SIAL654108-10G SIAL654108-1G
4-Iod-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Iod-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅IN₂O₂
Molecular Weight: 264,02 g/mol
MDL: MFCD06808526
CAS-Nummer: 20691-72-9