1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654825-1G 654825-5G
SIAL654825-1GEA 37 EUR
SIAL654825-1G SIAL654825-5G
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
MDL: MFCD00041167
CAS-Nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III