1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,3-Difluorphenyl)thioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654833-1G 654833-5G
SIAL654833-1GEA 81.5 EUR
SIAL654833-1G SIAL654833-5G
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 188,2 g/mol
MDL: MFCD07368705
CAS-Nummer: 572889-25-9