1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,6-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,6-Difluorphenyl)thioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654876-1G 654876-5G
SIAL654876-1GEA 53 EUR
SIAL654876-1G SIAL654876-5G
1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 188,2 g/mol
MDL: MFCD05022144
CAS-Nummer: 59772-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III