3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin, 1-Brom-2,3-diamino-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Brom-5-(trifluormethyl)-1,2-phenylendiamin, 3-Brom-5-(trifluormethyl)-o-phenylendiamin, 3-Brom-4,5-diamino-α,α,α-trifluortoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
656003-1G 656003-5G
SIAL656003-1GEA 31.7 EUR
SIAL656003-1G SIAL656003-5G
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆BrF₃N₂
Molecular Weight: 255,04 g/mol
MDL: MFCD00042484
CAS-Nummer: 113170-72-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III