3-(4-Chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Chlorphenyl)propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656151-1G
656151-5G
SIAL656151-1GEA
32.5
EUR
SIAL656151-1G
SIAL656151-5G
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol |
MDL:
MFCD00016555 CAS-Nummer: 2019-34-3 |