3-(m-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(3-Methylphenyl)propionsäure, 3-(3-Methylphenyl)propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656178-1G 656178-5G
SIAL656178-1GEA 38.5 EUR
SIAL656178-1G SIAL656178-5G
3-(m-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(m-Tolyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
MDL: MFCD00060326
CAS-Nummer: 3751-48-2