2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
660574-100MG 660574-500MG
SIAL660574-100MGEA 58.2 EUR
SIAL660574-100MG SIAL660574-500MG
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…80 °C
MDL: MFCD03093868
CAS-Nummer: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III