4-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661090-100MG
661090-500MG
SIAL661090-100MGEA
26.1
EUR
SIAL661090-100MG
SIAL661090-500MG
4-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Molecular Weight: 162,11 g/mol |
MDL:
MFCD02183554 CAS-Nummer: 387824-61-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |