2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661120-1G 661120-5G
SIAL661120-1GEA 29.2 EUR
SIAL661120-1G SIAL661120-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 226 g/mol
MDL: MFCD00153086
CAS-Nummer: 50488-42-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable