2,3-Diaminophenazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenazin-2,3-diyldiamin, DAP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661376-25G 661376-5G
SIAL661376-25GEA 279 EUR
SIAL661376-25G SIAL661376-5G
2,3-Diaminophenazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminophenazine
Formel: C₁₂H₁₀N₄
MDL: MFCD00160693
CAS-Nummer: 655-86-7
EINECS: 211-512-0