3-Methyl-1-hexin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662887-10G 662887-1G
SIAL662887-10GEA 673 EUR
SIAL662887-10G SIAL662887-1G
3-Methyl-1-hexin, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-hexyne
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,719 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 40276-93-5