2-Hexinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662895-25G 662895-5G
SIAL662895-25GEA 194 EUR
SIAL662895-25G SIAL662895-5G
2-Hexinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hexynoic acid
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…26 °C
MDL: MFCD00014371
CAS-Nummer: 764-33-0
UN: 3261
ADR: 8,III