3-Fluor-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664030-25G 664030-5G
SIAL664030-25GEA 130 EUR
SIAL664030-25G SIAL664030-5G
3-Fluor-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
MDL: MFCD00153174
CAS-Nummer: 170572-49-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III