4-Brom-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Bromo-2-methylbenzonitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

665320-25G 665320-5G
SIAL665320-25GEA 142 EUR
SIAL665320-25G SIAL665320-5G
4-Brom-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
4-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
MDL: MFCD00041461
CAS-Nummer: 67832-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR