3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665630-1G
665630-250MG
SIAL665630-1GEA
125
EUR
SIAL665630-1G
SIAL665630-250MG
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₇H₃F₆N Molecular Weight: 215.1 g/mol Siedepunkt: 117…118 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00128904 CAS-Nummer: 20857-47-0 UN: 2810 ADR: 6.1 II |