2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665649-1G 665649-250MG
SIAL665649-1GEA 160 EUR
SIAL665649-1G SIAL665649-250MG
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Molecular Weight: 215,1 g/mol
MDL: MFCD00236675
CAS-Nummer: 455-00-5