5-Methyl-1-hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexin, 5-Methylhex-1-in-3-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666971-1G 666971-5G
SIAL666971-1GEA 54.9 EUR
SIAL666971-1G SIAL666971-5G
5-Methyl-1-hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1-hexin-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 150…156 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041606
CAS-Nummer: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III