4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679070-25G 679070-5G
SIAL679070-25GEA 173 EUR
SIAL679070-25G SIAL679070-5G
4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 163,99 g/mol
MDL: MFCD00038015
CAS-Nummer: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3