4-Fluorbenzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Fluorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(4-Fluorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681822-1G 681822-5G
SIAL681822-1GEA 42.7 EUR
SIAL681822-1G SIAL681822-5G
4-Fluorbenzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,15 g/mol
MDL: MFCD00662062
CAS-Nummer: 4640-67-9