3-Chlorbenzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(3-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(3-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681857-1G
681857-5G
SIAL681857-1GEA
32.6
EUR
SIAL681857-1G
SIAL681857-5G
3-Chlorbenzoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol |
MDL:
MFCD00067891 CAS-Nummer: 21667-62-9 |