4-Ethylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Ethylbenzol-1,2-diol
683957-1G
683957-5G
SIAL683957-1GEA
85.8
EUR
SIAL683957-1G
SIAL683957-5G
4-Ethylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylbrenzcatechin
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol |
MDL:
MFCD00015847 CAS-Nummer: 1124-39-6 EINECS: 214-397-5 |