4-(1-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Pyridyl)ethylamin, 1-Pyridin-4-ylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
685747-1G
685747-250MG
SIAL685747-1GEA
95
EUR
SIAL685747-1G
SIAL685747-250MG
4-(1-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol |
MDL:
MFCD02245004 CAS-Nummer: 50392-78-4 |