2-(Hydroxymethyl)indol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Indolcarbinol, (Indol-2-yl)methanol, Indol-2-carbinol, (2-Indolyl)methanol, Indol-2-methanol, 2-Indolmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687227-1G 687227-5G
SIAL687227-1GEA 70.2 EUR
SIAL687227-1G SIAL687227-5G
2-(Hydroxymethyl)indol, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
MDL: MFCD00030195
CAS-Nummer: 24621-70-3