Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoylessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689963-200KG 689963-25KG
SIAL689963-200KGEA 0 EUR
SIAL689963-200KG SIAL689963-25KG
Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoylacetat
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00009196
CAS-Nummer: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803