3-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Cyan-3-fluorpyridin, 3-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697109-1G
697109-5G
SIAL697109-1GEA
26
EUR
SIAL697109-1G
SIAL697109-5G
3-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122,1 g/mol |
MDL:
MFCD06797501 CAS-Nummer: 97509-75-6 |