2-Aminonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminonicotinsäurenitril, 2-Amino-3-pyridincarbonitril, 2-Amino-3-cyanpyridin, 2-Amino-3-pyridincarbonsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697133-1G 697133-5G
SIAL697133-1GEA 37.5 EUR
SIAL697133-1G SIAL697133-5G
2-Aminonicotinonitril, Sigma-Aldrich®
2-Aminonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,13 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 134 °C
MDL: MFCD00128867
CAS-Nummer: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III