2-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697206-25G 697206-5G
SIAL697206-25GEA 97.4 EUR
SIAL697206-25G SIAL697206-5G
2-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
2-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
MDL: MFCD00158968
CAS-Nummer: 42872-73-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III