5-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyan-5-fluorpyridin, 5-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703982-1G 703982-5G
SIAL703982-1GEA 28.8 EUR
SIAL703982-1G SIAL703982-5G
5-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
MDL: MFCD08741371
CAS-Nummer: 327056-62-2