6-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril, 2-Cyan-6-fluorpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704024-1G 704024-250MG
SIAL704024-1GEA 89.1 EUR
SIAL704024-1G SIAL704024-250MG
6-Fluor-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
MDL: MFCD09263323
CAS-Nummer: 3939-15-9