1-Naphtholbenzein, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzyliden)naphthalin-1(4H)-on, α,α-Bis(4´-hydroxy-1´-naphthyl)benzylalkohol, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalin-1-methanol, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 115 EUR
70480-10G 70480-50G
1-Naphtholbenzein, Supelco®
1-Naphtholbenzein
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 374,44 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM