Trimethylsilylcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
73328-250ML-F 73328-50ML-F
SIAL73328-250ML-FEA 809 EUR
SIAL73328-250ML-F SIAL73328-50ML-F
Trimethylsilylcyanid, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
MDL: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1,I