1-(4-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(1-Piperazinyl)pyridin
76763-1G-F 76763-5G-F
SIAL76763-1G-FEA 64 EUR
SIAL76763-1G-F SIAL76763-5G-F
1-(4-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00040745
CAS-Nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7