Phthalimid Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

79790-100G 79790-500G
SIAL79790-100GEA 32.4 EUR
SIAL79790-100G SIAL79790-500G
Phthalimid Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR