Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyridin HCl, Pyridin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
82800-100G 82800-500G
SIAL82800-100GEA 61.6 EUR
SIAL82800-100G SIAL82800-500G
Pyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Molecular Weight: 115,56 g/mol
Siedepunkt: 222,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4