5-Bromuracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bromuracil, 5-Brom-2,4-dihydroxypyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
852473-25G 852473-5G
SIAL852473-25GEA 74.3 EUR
SIAL852473-25G SIAL852473-5G
5-Bromuracil, Sigma-Aldrich®
5-Bromuracil
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 190,98 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00006017
CAS-Nummer: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425